Principaux documents
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
1 G
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
129,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n/D 1.488
Densité
1.270 g/L at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable