Principaux documents
C95005
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbonitrile
98%
Synonyme(s) :
4-Cyanopyridine, Isonicotinic acid nitrile, Isonicotinonitrile
100 G
42,20 €
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
42,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.11
Beilstein:
107712
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
76-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Clé InChI
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chao Hong et al.
Pharmaceutical research, 32(1), 47-60 (2014-06-19)
To develop a streamlined strategy for pharmaceutical cocrystal preparation without knowledge of the stoichiometric ratio by preparing and characterizing the cocrystals of myricetin (MYR) with four cocrystal coformers (CCF). An approach based on the phase solubility diagram (PSD) was used
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of