Principaux documents
721433
Sigma-Aldrich
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-(4-Ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
1 G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
110,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
66-70 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#C
InChI
1S/C14H17BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h1,7-10H,2-5H3
Clé InChI
LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • For the functionalization of platinum nanoparticles to leverage their photoluminescence properties.[1]
  • As an intermediate in the synthesis of covalent heterodyads of chlorophyll derivatives applicable as supramolecular light-harvesting systems.[2]
  • As an intermediate in the preparation of F-18 radiolabeled galectin-3 inhibitors, which are used as surrogate positron emission tomography (PET) tracers of TD139 and GB1107.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Covalent heterodyads of synthetic chlorophyll derivatives linked with linear rigid substituents at the 20-positions constructing photoexcited energy transfer systems
Shoji S, et al.
Tetrahedron, 76(17), 131130-131130 (2020)
In Vivo Veritas: 18F-Radiolabeled Glycomimetics Allow Insights into the Pharmacological Fate of Galectin-3 Inhibitors
Bratteby K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 63(2), 747-755 (2019)
Platinum nanoparticles functionalized with ethynylphenylboronic acid derivatives: selective manipulation of nanoparticle photoluminescence by fluoride ions
Hu P, et al.
Langmuir, 30(18), 5224-5229 (2014)