Principaux documents
721131
Sigma-Aldrich
(4-Benzyloxyphenyl)tributylstannane
Synonyme(s) :
[4-(Benzyloxy)phenyl]tributyltin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H38OSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546
Densité
1.128 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.3C4H9.Sn/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;3*1-3-4-2;/h1,3-10H,11H2;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
DRDMDSYSKAAPQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of epoxy-substituted aryl alkenes by Stille coupling reactions with allylic carbonates
  • Preparation of polycyclic meroterpenoids based on Stille couplings and titanocene catalysis
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)