Principaux documents
718092
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
178-182 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-6-8(11-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable