716251
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
Clé InChI
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable