Principaux documents
715328
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(C=O)ccc2F
InChI
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-9(8-16)5-6-11(10)15/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup