Key Documents
714550
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-octylthiophene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Densité
1.206 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C12H19BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-14-12(11)13/h9-10H,2-8H2,1H3
Clé InChI
ISONQKSIWXLJOQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.