Principaux documents
713139
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium iodide
Synonyme(s) :
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
5 G
124,00 €
50 G
381,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
124,00 €
50 G
381,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H20IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.17
Beilstein:
3701800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable