Principaux documents
712760
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-glucose
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Deoxy-6-azido-D-glucose
100 MG
411,00 €
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
411,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Beilstein:
4906473
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
Composition
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Clé InChI
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
Application
  • Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.: This study by Shao et al. explores the use of 6-Azido-6-deoxy-ᴅ-glucose as a chemical reporter to visualize protein-specific glycation in living cells. The research demonstrates the application of bioorthogonal chemistry in detecting and imaging glycoconjugates, providing insights into cellular processes and potential pathways for drug delivery systems (Shao et al., 2022).
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Daniela Georgieva et al.
Nucleic acids research, 48(15), e88-e88 (2020-07-28)
DNA synthesis is a fundamental requirement for cell proliferation and DNA repair, but no single method can identify the location, direction and speed of replication forks with high resolution. Mammalian cells have the ability to incorporate thymidine analogs along with