Principaux documents
712752
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-galactose
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Azido-6-deoxygalactose
50 MG
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
263,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Beilstein:
7569066
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Clé InChI
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable