Principaux documents
711187
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-13C5, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
10 MG
1 760,00 €
1 760,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 MG
1 760,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
Poids moléculaire :
173.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 760,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
156 °C (dec.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clé InChI
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved