349593
6-Fluoroindole
98%
Synonyme(s) :
NSC 520436
64,80 €
About This Item
64,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
72-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
Clé InChI
YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators[3]
- antibacterial agents[4]
- antifungal agents[5]
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes[6]
- potent selective serotonin reuptake inhibitors[7][8]
- inhibitors of HIV-1 attachment[9]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable