Principaux documents
226122
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
96%
Synonyme(s) :
Bromoacetaldehyde ethylene acetal
25 G
34,90 €
100 G
100,00 €
34,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
34,90 €
100 G
100,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.00
Beilstein:
103309
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
Densité
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of 1,4-benzoxazepine (BZO) compounds[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
K Kamei et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(4), 595-598 (2001-03-07)
A series of new 3-substituted-4-(4-aminobutyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one derivatives (1-5) which showed a very high affinity for 5-HT1A receptor with good selectivity over dopamine D2 receptor was synthesized. Among these compounds, 3-chloro-4-[4-[4-(2-pyridinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one (5: SUN N4057) exhibited remarkable neuroprotective activity in a transient middle