Principaux documents
709816
Sigma-Aldrich
Phenethylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16BNO4
Poids moléculaire :
261.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
181-185 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
Clé InChI
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable