436267
Di-tert-butyl dicarbonate solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in THF
Point d'ébullition
65-67 °C
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup