Principaux documents
708399
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole
97%
Synonyme(s) :
4-(4-Bromophenyl)-isoxazole-5-yl amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
143-147 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Nc1oncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,11H2
Clé InChI
DHBUAOKIJSWCEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable