Principaux documents
707554
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D4BrN
Poids moléculaire :
186.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
powder
pb
235-237 °C
Pf
110-115  °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(C#N)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
HQSCPPCMBMFJJN-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable