Principaux documents
706086
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
250 MG
61,20 €
61,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
61,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
100-117 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
Clé InChI
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Application
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
  • Preparation of pyrazine derivatives as orally active corticotropin releasing factor-1 receptor antagonists
  • Microwave-enhanced synthesis of trisubstituted pyridazines
  • Preparation of biaryl derivatives via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl- or heteroaryl halides
  • Preparation of 3-arylpyridines via palladium-P Phos catalyzed Suzuki cross coupling
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable