Principaux documents
705632
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
1 MG
349,00 €
5 MG
1 610,00 €
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
349,00 €
5 MG
1 610,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C3H815N3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[15N]1[13C](=O)[15N](C)[13C]2=[13C](NC(=O)[15NH]2)[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)/i3+1,4+1,5+1,7+1,9+1,10+1,11+1
Clé InChI
OTSBKHHWSQYEHK-JCRQFRHWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable