Principaux documents
705357
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), Theobromine-(dimethyl-d6)
2 MG
394,00 €
5 MG
906,00 €
394,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
2 MG
394,00 €
5 MG
906,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D6H2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
394,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
345 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
Clé InChI
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable