376973
9,9-Dimethylxanthene
96%
116,00 €
About This Item
116,00 €
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
pb
114-115 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-15(2)11-7-3-5-9-13(11)16-14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup