Principaux documents
705209
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine-(methyl-13C,d3)
98 atom %, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-(methyl-13C, d3)
1 MG
164,00 €
5 MG
690,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
164,00 €
5 MG
690,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5D3H3N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
 13C
 D
98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
≥300 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
Clé InChI
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable