Merck
Passer à
D0633
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
PDE inhibitor, powder
Synonyme(s) :
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
312,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
Form:
powder
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline is also called as dyphylline. Dyphylline serves as a bronchodilator and aids in better air flow through the lungs. It reduces the symptoms of chronic lung disorder such as asthma and bronchitis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D28000001231502T1633
Diprophylline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2800000
Diprophylline
Dyphylline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231502
Dyphylline
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Pde1b(29691), Pde3a(50678)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe