Documents
703834
Sigma-Aldrich
Quinoxaline-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
224-229 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
Clé InChI
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jimsheena V Karakkat et al.
Nucleic acids research, 47(19), 10086-10103 (2019-09-19)
The metabolic sensor Per-Arnt-Sim (Pas) domain-containing serine/threonine kinase (PASK) is expressed predominantly in the cytoplasm of different cell types, although a small percentage is also expressed in the nucleus. Herein, we show that the nuclear PASK associates with the mammalian