Principaux documents
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
Synonyme(s) :
p-Iodobenzamide
1 G
33,60 €
33,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
33,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
215-217 °C
Groupe fonctionnel
amide
iodo
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Clé InChI
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable