703583
Methylmagnesium bromide solution
~3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Bromomethylmagnesium
97,30 €
About This Item
97,30 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
~3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
pb
78-80 °C/760 mmHg
Densité
1.117 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F
Point d'éclair (°C)
-12 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.