Principaux documents
702757
Sigma-Aldrich
Potassium tert-pentoxide solution
2 M in THF
Synonyme(s) :
Potassium tert-amylate, Potassium (2-methyl-2-butoxide), Potassium tert-pentylate
100 ML
257,00 €
500 ML
1 220,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
257,00 €
500 ML
1 220,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(CH3)2OK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.24
Beilstein:
4149025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
2 M in THF
Densité
0.920 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Potassiumtert-pentoxide solution is a strong and sterically hindered alkoxide baseprepared by treating oil-free potassium hydride with anhydrous t-pentylalcohol in anhydrous solvent.
Application
Potassium tert-pentoxide solution can be used as a base in the:
  • Wittig reaction of ketoesters with methyltriphenylphosphonium bromide to synthesize alkenes.
  • Palladium-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction.
It can also be used:
  • To prepare potassium tert-pentoxide-crown ether complexes, which is used as a Lewis base catalyst in Mukaiyama aldol reaction.
  • As an activator for (difluoromethyl)trimethylsilane to generate difluoromethyl-carbanion which reacts with isothiocyanate to synthesize α, α-difluoromethyl thioamide.
Caractéristiques et avantages
In the absence of air and moisture, potassium tert-pentoxide solutions in benzene or toluene may be stored in a refrigerator for up to 1 year without significant deterioration.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - Solvent
Point d'éclair (°C)
-17 °C - Solvent
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter