Principaux documents
702161
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)trimethylammonium iodide
97%
Synonyme(s) :
(N-Iodo-N,N,N-trimethylamino)acetonitrile, 1-Cyano-N,N,N-trimethyl-methanaminium iodide, 2-(Dimethylamino)acetonitrile methyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)3NCH2CN)+ I-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
212-216 °C
Groupe fonctionnel
amine
nitrile
Chaîne SMILES 
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges