Principaux documents
907227
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 4,000, average Mn 4,000, <200 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol
1 G
145,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
145,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
Description
Ω-end acrylate
α-end acrylate
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
Contient
MEHQ as inhibitor
<200 ppm MEHQ as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Couleur
white to off-white
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
High purity PEG diacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers.It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable