Key Documents
70170
Sigma-Aldrich
Naphazoline nitrate
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14N2 · HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.29
Numéro Beilstein :
3779329
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
crystals
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.5% loss on drying
Pf
167-170 °C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Clé InChI
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable