Principaux documents
699519
Sigma-Aldrich
N-[3-(Trimethylsilyl)-2-propynyl]phthalimide
97%
Synonyme(s) :
1-Phthalimido-3-(trimethylsilyl)propyne, 2-[3-(Trimethylsilyl)-2-propynyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-[(Trimethylsilyl)propargyl]phthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15NO2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
131-136 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2Si/c1-18(2,3)10-6-9-15-13(16)11-7-4-5-8-12(11)14(15)17/h4-5,7-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
WANGPGFLDJMUCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable