Principaux documents
699284
Sigma-Aldrich
4-Bromothiazole-2-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2-formylthiazole, 4-Bromothiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2BrNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
66-70 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1csc(C=O)n1
InChI
1S/C4H2BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h1-2H
Clé InChI
JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves