262455
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
199-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable