698202
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
99%
Synonyme(s) :
2,5-Di(naphthalen-1-yl)-1,3,4-oxadiazole, BND
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
175-178 °C
Chaîne SMILES
c1ccc2c(cccc2c1)-c3nnc(o3)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C22H14N2O/c1-3-11-17-15(7-1)9-5-13-19(17)21-23-24-22(25-21)20-14-6-10-16-8-2-4-12-18(16)20/h1-14H
Clé InChI
MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable