Principaux documents
697664
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrF5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.480
Densité
1.831 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
Clé InChI
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.8 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter