Principaux documents
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthine
≥98.0%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
Numéro Beilstein :
170467
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Clé InChI
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable