Principaux documents
697222
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
−60 mesh, 99.5%
Synonyme(s) :
Tantalum pentoxide
25 G
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
146,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ta2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.5%
Forme
powder
Taille des particules
−60 mesh
Densité
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Clé InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable