Principaux documents
696161
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
160-164 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
Clé InChI
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves