Documents
696102
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpiperazine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
crystals
Pf
94-98 °C
Chaîne SMILES 
CC1NCCNC1C
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable