Principaux documents
695831
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11F3O4
Poids moléculaire :
288.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C