Documents
222275
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneglyoxylic acid
95%
Synonyme(s) :
α-Oxo-2-thiopheneacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Thiopheneglyoxylic acid was used in the synthesis of europium complexes.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Bin Yu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(12), 1571-1574 (2005-04-15)
The complex of europium with 1,10-phenanthroline and 2-thiopheneglyoxylic acid (HL) was synthesized. Its chemical formula was determined to be [EuL2 x phen x (H2O)3]NO3 by elemental analysis, electrical conductivity, IR and 1H NMR. It was found that the europium ion