Principaux documents
694797
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
167-171 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SEENCYZQHCUTSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable