Principaux documents
694347
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxyazetidine
97%
Synonyme(s) :
Tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
5 G
93,10 €
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
93,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
36-43 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)C1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h6,10H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C