Documents
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-pyrazole
97%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazole, tert-Butyl 1H-pyrazole-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Point d'ébullition
161 °C/760 mmHg
Densité
1.036 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable