Principaux documents
693480
Sigma-Aldrich
Methacrylonitrile-d5
97 atom % D, 97% (CP), contains monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
About This Item
Formule linéaire :
D2C=C(CD3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Contient
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
Clé InChI
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup