236306
Allyl chloride
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
3-Chloro-1-propene, Chlorallylene
29,10 €
About This Item
29,10 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
11.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
44-46 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clé InChI
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F
Point d'éclair (°C)
-32 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves