Principaux documents
692883
Sigma-Aldrich
Aluminum nickel cobalt
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
Synonyme(s) :
AlNiCo
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
ID de substance PubChem :
Forme
disc
Composition
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
Taille
13 mm × 6 mm
Chaîne SMILES 
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
Clé InChI
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 8.0 kJ/m3 (1.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 0.43 T (4.3 kGs)
• Coercive Force (Hc): 58 kA/m (0.73 kOe)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.