Principaux documents
691992
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-2-nitrobenzene
5 G
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
104,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
pb
127-130 °C/1 mmHg
Pf
34-38 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable