Principaux documents
687413
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxypyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.566
Densité
1.5856 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-5(7)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
PORGLLGXCAQORO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup